Learn More
Dapoxetine N-Oxide (90%), TRC
Artikelnummer. 30360284
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30360284 2.5 mg 2.50 Milligramm
30365373 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30360284 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD1857102.5MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1346603-24-4
Summenformel C21 H23 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 321.41
Synonym Dapoxetine N-Oxide
IUPAC-Name (1S)-N,N-dimethyl-3-naphthalen-1-yloxy-1-phenylpropan-1-amine oxide
SMILES C[N+](C)([O-])[C@@H](CCOc1cccc2ccccc12)c3ccccc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dapoxetine N-Oxide
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H23NO2/c1-22(2,23)20(18-10-4-3-5-11-18)15-16-24-21-14-8-12-17-9-6-7-13-19(17)21/h3-14,20H,15-16H2,1-2H3/t20-/m0/s1
Formelmasse 321.1729