Learn More
Dapsone-d4, TRC
Artikelnummer. 30356966
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30356966 10 mg 10 Milligramm
30365587 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30356966 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD19325210MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1346602-12-7
Summenformel C12H8D4N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 252.33
Synonym DADPS-d4, DDS-d4, Avlosulfon-d4, Croysulfone-d4, Diphenasone-d4, Disulone-d4, Dumitone-d4, Eporal-d4, Novophone-d4, Sulfona-Mae-d4, Sulphadione-d4, 4,4’-Sulfonylbisbenzeneamine-d4, 1,1'-Sulfonylbis[4-aminobenzene]-d4, 4,4'-Diaminodiphenyl Sulfone-d4, NSC 6091-d4
IUPAC-Name 4-(4-aminophenyl)sulfonyl-2,3,5,6-tetradeuterioaniline
SMILES C1([2H])=C(C([2H])=C([2H])C(=C1[2H])S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dapsone-d4
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H12N2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2/i1D,2D,5D,6D
Reinheit (%) >95%