missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DARS2 Antibody [Alexa Fluor« 700], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30513793 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30513793 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30513793 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP338469AF700

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

DARS2 Polyclonal antibody specifically detects DARS2 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen DARS2
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 700
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias aspartate tRNA ligase 2, mitochondrial, Aspartate--tRNA ligase, aspartyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial, aspartyl-tRNA synthetase, mitochondrial, AspRS, ASPRS. LBSL, EC 6.1.1, EC 6.1.1.12, FLJ10514, LBSL, MT-ASPRS, RP3-383J4.2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 406-645 of human DARS2 (NP_060592.2).,, Sequence:, ANRNWNSPVANFIMESQRLELIRLMETQEEDVVLLTAGEHNKACSLLGKLRLECADLLETRGVVLRDPTLFSFLWVVDFPLFLPKEENPRELESAHHPFTAPHPSDIHLLYTEPKKARSQHYDLVLNGNEIGGGSIRIHNAELQRYILATLLKEDVKMLSHLLQALDYGAPPHGGIALGLDRLICLVTGSPSIRDVIAFPKSFRGHDLMSNTPDSVPPEELKPYHIRVSKPTDSKAERAH
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55157
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.