Learn More
Darunavir-d9, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Darunavir isobutyl-d9 |
| CAS | 1133378-37-6 |
| Summenformel | C27 2H9 H28 N3 O7 S |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | [(1S,2R)-3-[[(4-Aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl-d9)amino]-2-hydroxy-1-(phenyl-methyl)propyl]carabamic Acid (3R,3aS,6aR)-Hexahydrofuro[2,3-b]-furan-3-yl Ester, TMC-114-d9, UIC-94017-d9 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C27H37N3O7S/c1-18(2)15-30(38(33,34)21-10-8-20(28)9-11-21)16-24(31)23(14-19-6-4-3-5-7-19)29-27(32)37-25-17-36-26-22(25)12-13-35-26/h3-11,18,22-26,31H,12-17,28H2,1-2H3,(H,29,32)/t22-,23-,24+,25-,26+/m0/s1/i1D3,2D3,15D2,18D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])N(C[C@@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)O[C@H]2CO[C@H]3OCC[C@@H]23)S(=O)(=O)c4ccc(N)cc4 |
| IUPAC-Name | [(3aS,4R,6aR)-2,3,3a,4,5,6a-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-4-yl] N-[(2S,3R)-4-[(4-Aminophenyl)sulfonyl-[1,1,2,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propyl]amino]-3-hydroxy-1-phenylbutan-2-yl]carbamat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 556.72 |
| Formelmasse | 556.2917 |