Learn More
Dasatinib-d8 N-Oxide, TRC
Artikelnummer. 30366905
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30366905 5 mg 5 Milligramm
30350472 0.5 mg 0.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30366905 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD1936125MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1189988-36-0
Summenformel C22H18D8ClN7O3S
Molekulargewicht (g/mol) 512.05
IUPAC-Name N-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-[[2-methyl-6-[2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-4-(2-hydroxyethyl)-4-oxidopiperazin-4-ium-1-yl]pyrimidin-4-yl]amino]-1,3-thiazole-5-carboxamide
SMILES [2H]C1([2H])N(c2cc(Nc3ncc(s3)C(=O)Nc4c(C)cccc4Cl)nc(C)n2)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+]([O-])(CCO)C1([2H])[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dasatinib-d8 N-Oxide
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H26ClN7O3S/c1-14-4-3-5-16(23)20(14)28-21(32)17-13-24-22(34-17)27-18-12-19(26-15(2)25-18)29-6-8-30(33,9-7-29)10-11-31/h3-5,12-13,31H,6-11H2,1-2H3,(H,28,32)(H,24,25,26,27)/i6D2,7D2,8D2,9D2