missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ DAU 5884 hydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18014742
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18014742 50 mg 50 Milligramm
30001314 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18014742 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 2096/50

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

M3 receptor antagonist

Selective muscarinic M3 receptor antagonist. In bovine tracheal smooth muscle, inhibits methacholine-dependent effects on cell proliferation and muscle contractility.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 131780-48-8
Summenformel C17H22ClN3O3

Spezifikation

Chemischer Name oder Material DAU 5884 hydrochloride
Menge 50 mg
Formelmasse 351.83
Reinheit >99%
Molekulargewicht 351.831
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.