Learn More
Agilent Technologies DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.25µm
Marke:  Agilent Technologies 123-5532UI
Encompass_Preferred
DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.25µm
Artikelnummer. 10013723
  • 1125.30 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-10-2024