missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DBeQ, Tocris Bioscience™

Selective and reversible p97 ATPase inhibitor

Marke:  RD Systems (Bio-Techne) 4417/10

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13414724

  • 217.80 € / 10 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 31-07-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Selective and reversible inhibitor of p97 ATPase (VCP, IC50 = 1.5 μM). Induces executioner caspases (caspase-3 and caspase-7) rapidly. Blocks the degradation of endoplasmic reticulum-associated degradation (ERAD) reporters; also blocks autophagosome maturation and promotes accumulation of LC3-II.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

177355-84-9
340.43
dbeq, n2,n4-dibenzylquinazoline-2,4-diamine, n,n'-dibenzylquinazoline-2,4-diamine, 2,4-dibencilaminoquinazoline, 2,4-quinazolinediamine, n,n'-bis phenylmethyl, n*2*,n*4*-dibenzyl-quinazoline-2,4-diamine, n2,n4-bis phenylmethyl-2,4-quinazolinediamine, jrf12, jrf 12, jrf-12
2-N,4-N-dibenzylquinazoline-2,4-diamine
C22H20N4
QAIMUUJJAJBPCL-UHFFFAOYSA-N
676352
C1=CC=C(C=C1)CNC2=NC(=NC3=CC=CC=C32)NCC4=CC=CC=C4

Spezifikation

DBeQ
177355-84-9
dbeq, n2,n4-dibenzylquinazoline-2,4-diamine, n,n'-dibenzylquinazoline-2,4-diamine, 2,4-dibencilaminoquinazoline, 2,4-quinazolinediamine, n,n'-bis phenylmethyl, n*2*,n*4*-dibenzyl-quinazoline-2,4-diamine, n2,n4-bis phenylmethyl-2,4-quinazolinediamine, jrf12, jrf 12, jrf-12
C1=CC=C(C=C1)CNC2=NC(=NC3=CC=CC=C32)NCC4=CC=CC=C4
340.43
340.42
10mg
C22H20N4
QAIMUUJJAJBPCL-UHFFFAOYSA-N
2-N,4-N-dibenzylquinazoline-2,4-diamine
676352
>99%
Videos