Learn More
DC-SIGN/CD209 Antibody (902404) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
DC-SIGN/CD209 Monoclonal antibody specifically detects DC-SIGN/CD209 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | DC-SIGN/CD209 |
| Anwendungen | Flow Cytometry, CyTOF |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 902404 |
| Konjugat | Janelia Fluor 549 |
| Verdünnung | Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | CD209 antigendendritic cell-specific intracellular adhesion molecules (ICAM)-3 grabbingnon-integrin, CD209 molecule, CDSIGNHIV gpl20-binding protein, CLEC4LC-type lectin domain family 4 member L, DC-SIGN1C-type lectin domain family 4, member L, DC-SIGNMGC129965, Dendritic cell-specific ICAM-3-grabbing non-integrin 1 |
| Wirtsspezies | Rat |
| Immunogen | NS0 mouse myeloma cell line transfected with mouse DC-SIGN/CD209, Met1-Lys238, Accession # Q91ZX1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?