missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ DC-SIGN/CD209 Antibody (INSERM patent anti-DC-SIGN) - Humanized, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
DC-SIGN/CD209 Monoclonal antibody specifically detects DC-SIGN/CD209 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | DC-SIGN/CD209 |
| Anwendungen | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | INSERM patent anti-DC-SIGN |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) |
| Gen-Zugriffsnummer | Q9NNX6 |
| Gen-Alias | CD209 antigendendritic cell-specific intracellular adhesion molecules (ICAM)-3 grabbingnon-integrin, CD209 molecule, CDSIGNHIV gpl20-binding protein, CLEC4LC-type lectin domain family 4 member L, DC-SIGN1C-type lectin domain family 4, member L, DC-SIGNMGC129965, Dendritic cell-specific ICAM-3-grabbing non-integrin 1 |
| Wirtsspezies | Human |
| Immunogen | DC-SIGN/ CD209 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?