missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ DC-SIGN/CD209 Antibody (INSERM patent anti-DC-SIGN) - Humanized, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30046579 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
50 Mikrogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30046579 100 μg 100 Mikrogramm
30047690 50 μg 50 Mikrogramm
30047340 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30046579 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP328415100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human Monoclonal Antibody

DC-SIGN/CD209 Monoclonal antibody specifically detects DC-SIGN/CD209 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen DC-SIGN/CD209
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Klon INSERM patent anti-DC-SIGN
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
Gen-Zugriffsnummer Q9NNX6
Gen-Alias CD209 antigendendritic cell-specific intracellular adhesion molecules (ICAM)-3 grabbingnon-integrin, CD209 molecule, CDSIGNHIV gpl20-binding protein, CLEC4LC-type lectin domain family 4 member L, DC-SIGN1C-type lectin domain family 4, member L, DC-SIGNMGC129965, Dendritic cell-specific ICAM-3-grabbing non-integrin 1
Wirtsspezies Human
Immunogen DC-SIGN/ CD209
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology, Virology Bacteria and Parasites
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 30835
Rekonstitution Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.