Learn More
DC-SIGN+DC-SIGNR Antibody (120612) [PerCP], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18646443 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18646443 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18646443 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB1621C
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
DC-SIGN+DC-SIGNR Monoclonal antibody specifically detects DC-SIGN+DC-SIGNR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen DC-SIGN+DC-SIGNR
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 120612
Konjugat PerCP
Verdünnung Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CD209;CD209 antigen;CDSIGN;CLEC4L;DC-SIGN;DC-SIGN1;hDC-SIGN
Wirtsspezies Mouse
Immunogen NIH-3T3 mouse embryonic fibroblast cell line transfected with human DC-SIGNR, Accession # Q9H2X3
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 30835
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a