Learn More
DCAF12 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18417563 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18417563 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18417563 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP177373AF647
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chicken Polyclonal Antibody
DCAF12 Polyclonal antibody specifically detects DCAF12 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen DCAF12
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 647
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias DDB1- and CUL4-associated factor 12, CT102, DDB1 and CUL4 associated factor 12, KIAA1892, TCC52, WDR40A
Wirtsspezies Chicken
Immunogen Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human TCC52. The immunogen is located within amino acids 390 - 440 of TCC52. Amino Acid Squence: LNHDETWRNYFSDID
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 25853
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgY