Learn More
Tocris Bioscience™ dCeMM2
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18797026
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18797026 10 mg 10 Milligramm
18769546 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18797026 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 7525/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Molecular glue Degrader; induces ubiquitination and degradation of cyclin K
dCeMM2 is a molecular glue degrader. Induces ubiquitination and degradation of cyclin K by eliciting an interaction of CDK12-cyclin K with a CRL4B ligase complex. dCeMM2 displays near-total degradation of protein at 2.5 μM within 2h. Cell-permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(5-Chloro-2-pyridinyl)-2-(5 H-1,2,4-triazino[5,6-b]indol-3-ylthio)acetamide
CAS 296771-07-8
Menge 10 mg
Ziel Molecular Glues
Summenformel C16H11ClN6OS
Reinheit 0.98