Learn More
Novus Biologicals™ DCI 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18355358 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.01 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18355358 0.1 mL 0.01 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18355358 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. H00001632T01
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 0.1 mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forschungskategorie metabolism
Ziel DCI
Synonym acetylene-allene isomerase, D2-enoyl-CoA isomerase, D3, DCI3,2-trans-enoyl-CoA isomerase3,2 trans-enoyl-CoA isomerase, Delta(2)-enoyl-CoA isomerase, Delta(3), delta3, delta2-enoyl-CoA isomerase, dodecenoyl-CoA delta isomerase (3,2 trans-enoyl-CoA isomerase), dodecenoyl-CoA isomerase3,2-trans-enoyl-CoA isomerase, mitochondrial, dodecenoyl-Coenzyme A delta isomerase (3,2 trans-enoyl-Coenzyme A isomerase), EC 5.3.3.8, enoyl-CoA delta isomerase 13,2 trans-enoyl-Coenzyme A isomerase
Gensymbol ECI1