missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DCUN1D2 Antibody (001), DyLight 650, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18241838 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18241838 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18241838 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP290306C

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

DCUN1D2 Monoclonal specifically detects DCUN1D2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen DCUN1D2
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 1
Konjugat DyLight 650
Verdünnung Western Blot, ELISA
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias C13orf17, chromosome 13 open reading frame 17, DCN1, defective in cullin neddylation 1, domain containing 2 (S. cerevisiae), DCN1-like protein 2, DCUN1 domain-containing protein 2, DCUN1L2, Defective in cullin neddylation protein 1-like protein 2, FLJ10704, FLJ20092
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human DCUN1D2 (NP_001014305.1; Met1-Phe259).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55208
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.