missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ DCX (Human) Recombinant Protein

Human DCX full-length ORF ( AAH27925, 1 a.a. - 360 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

Marke:  Abnova™ H00001641-P01.25ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16163961

  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Sequence: MELDFGHFDERDKTSRNMRGSRMNGLPSPTHSAHCSFYRTRTLQALSNEKKAKKVRFYRNGDRYFKGIVYAVSSDRFRSFDALLADLTRSLSDNINLPQGVRYIYTIDGSRKIGSMDELEEGESYVCSSDNFFKKVEYTKNVNPNWSVNVKTSANMKAPQSLASSNSAQARENKDFVRPKLVTIIRSGVKPRKAVRVLLNKKTAHSFEQVLTDITEAIKLETGVVKKLYTLDGKQVTCLHDFFGDDDVFIACGPEKFRYAQDDFSLDENECRVMKGNPSATAGPKASPTPQKTSAKSPGPMRRSKSPADSANGTSSSQLSTPKSKQSPISTPTSPGSLRKHKDLYLPLSLDDSDSLGDSM
Spezifikation

Spezifikation

AAH27925
doublecortin
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DCX
GST
1641
Wheat germ expression system
25 μg
DBCN, DC, LISX, SCLH, XLIS
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote