Learn More
DCXR Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | DCXR |
---|---|
Konzentration | 0.15 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16894254
|
Proteintech
15188-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16884254
|
Proteintech
15188-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene acts as a homotetramer to catalyze diacetyl reductase and L-xylulose reductase reactions. The encoded protein may play a role in the uronate cycle of glucose metabolism and in the cellular osmoregulation in the proximal renal tubules. Defects in this gene are a cause of pentosuria. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Spezifikation
DCXR | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q7Z4W1, Q91X52, Q920P0 | |
171408, 51181, 67880 | |
DCXR Fusion Protein Ag7272 | |
Primary | |
-20°C | |
DCXR |
0.15 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Carbonyl reductase II, DCR, DCXR, HCR2, HCRII, KIDCR, Kidney dicarbonyl reductase, L xylulose reductase, P34H, SDR20C1, Sperm surface protein P34H, XR | |
Dcxr | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |