Learn More
DDIT4L Antibody (DDIT-03), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18417437 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18417437 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18417437 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP262218MFV610
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
DDIT4L Monoclonal antibody specifically detects DDIT4L in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Flow (Intracellular)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen DDIT4L
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon DDIT-03
Konjugat mFluor Violet 610 SE
Verdünnung Flow Cytometry, Flow (Intracellular)
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias DNA damage-inducible transcript 4-like protein, DNA-damage-inducible transcript 4-like, HIF-1 responsive protein RTP801-like, homolog of mouse SMHS1, Protein regulated in development and DNA damage response 2, REDD-2, REDD2Rtp801L, regulated in development and DNA damage response 2, RTP801L
Wirtsspezies Mouse
Immunogen N-terminal recombinant fragment of human DDIT4L (amino acids 2-98)
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, mTOR Pathway
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 115265
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1