Learn More
Invitrogen™ Human DDR2, GST Tag Recombinant Protein
DDR2 is a member of a subclass of RTKs and contains a distinct extracellular region encompassing a factor VIII-like domain.
Marke:  Invitrogen™ PR7167A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15408533
  • 1800.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
DDR1 and DDR2 have been shown to be potently inhibited by Gleevec.
Spezifikation
Spezifikation
NP_006173, S642A
79.8 kDa
DDR2, TK, NTRKR3
Human
GST Tag
Tyrosine Kinases
Baculovirus
Recombinant, Catalytic Domain, Cytoplasmic
Oncology, Signal Transduction
Kinase Assay
100μg
DDR Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Dry Ice
Kinases & Inhibitors