missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human DDR2, GST Tag Recombinant Protein
DDR2 is a member of a subclass of RTKs and contains a distinct extracellular region encompassing a factor VIII-like domain.
1800.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_006173, S642A |
---|---|
Gen-Alias | DDR2, TK, NTRKR3 |
Kinase-Familie | DDR Kinase Family |
Spezies | Human |
Rekombinant | Recombinant |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15408533
|
Invitrogen™
PR7167A |
100μg |
1800.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10671335
|
Invitrogen™
PV4188 |
1mg |
7890.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 08-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
DDR1 and DDR2 have been shown to be potently inhibited by Gleevec.
Spezifikation
NP_006173, S642A | |
DDR Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
DDR2, TK, NTRKR3 | |
Human | |
GST Tag |