missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
DDX5 Monoclonal antibody specifically detects DDX5 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | DDX5 |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 2C3 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:5000, Flow Cytometry 1:20-1:200, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20-1:200 |
| Zusammensetzung | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol |
| Gen-Alias | B-cell CLL/lymphoma 7 protein family member C, B-cell CLL/lymphoma 7C |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | A synthesized peptide derived from Human DDX5 [UniProt P17844] |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?