Learn More
DDX5 Antibody (2C3), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30043954 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
50 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30043954 50 μL 50 Mikroliter
30043257 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30043954 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP32662750ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
DDX5 Monoclonal antibody specifically detects DDX5 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen DDX5
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 2C3
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:5000, Flow Cytometry 1:20-1:200, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20-1:200
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Gen-Alias B-cell CLL/lymphoma 7 protein family member C, B-cell CLL/lymphoma 7C
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from Human DDX5 [UniProt P17844]
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 50 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1655
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG