Learn More
DDX52 Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18438234 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18438234 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18438234 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP171810AF594
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
DDX52 Polyclonal antibody specifically detects DDX52 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen DDX52
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 594
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias ATP-dependent RNA helicase ROK1-like, DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 52, DEAD box protein 52, EC 3.6.1, HUSSY19, probable ATP-dependent RNA helicase DDX52, ROK1EC 3.6.4.13
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen for this product maps to a region between residue 499 and 549 of human DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) Box Polypeptide 52 using the numbering given in entry NP_008941.2 (GeneID 11056).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11056
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG