Learn More
Deacetyl-O-demethyl Diltiazem Hydrobromide, TRC
Artikelnummer. 30361842
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30361842 500 mg 500 Milligramm
30364385 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30361842 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD198930500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142926-10-1
Summenformel C19H23BrN2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 439.37
Synonym (2S,3S)-5-[2-(Dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one Hydrobromide, Deacetyl-O-demethyl-d-diltiazem Hydrobromide, Deacetyl-O-demethyldiltiazem Hydrobromide
IUPAC-Name (2S,3S)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-3-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4-one;hydrobromide
SMILES Br.CN(C)CCN1C(=O)[C@H](O)[C@@H](Sc2ccccc12)c3ccc(O)cc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Deacetyl-O-demethyl Diltiazem Hydrobromide
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H22N2O3S.BrH/c1-20(2)11-12-21-15-5-3-4-6-16(15)25-18(17(23)19(21)24)13-7-9-14(22)10-8-13;/h3-10,17-18,22-23H,11-12H2,1-2H3;1H/t17-,18+;/m1./s1
Formelmasse 438.0613