missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deacetyl-O-demethyl Diltiazem Hydrobromide, TRC

Artikelnummer. 30364385
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30364385 50 mg 50 Milligramm
30361842 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30364385 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD19893050MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 142926-10-1
Summenformel C19H23BrN2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 439.37
Synonym (2S,3S)-5-[2-(Dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one Hydrobromide, Deacetyl-O-demethyl-d-diltiazem Hydrobromide, Deacetyl-O-demethyldiltiazem Hydrobromide
IUPAC-Name (2S,3S)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-3-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4-one;hydrobromide
SMILES Br.CN(C)CCN1C(=O)[C@H](O)[C@@H](Sc2ccccc12)c3ccc(O)cc3

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Deacetyl-O-demethyl Diltiazem Hydrobromide
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H22N2O3S.BrH/c1-20(2)11-12-21-15-5-3-4-6-16(15)25-18(17(23)19(21)24)13-7-9-14(22)10-8-13;/h3-10,17-18,22-23H,11-12H2,1-2H3;1H/t17-,18+;/m1./s1
Formelmasse 438.0613
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.