Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Deaktivierte (Methyl-) Quarzglasschläuche
Trajan Methyl-deaktivierte Quarzglas-Kapillarschläuche sind ein wesentlicher Bestandteil bei der Aufrechterhaltung eines Hochleistungs-Chromatographiesystems.
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 0624459
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15268803
  • 41.65 € / 2 Meter
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Trajan Methyl-deaktivierte Quarzglas-Kapillarschläuche sind ein wesentlicher Bestandteil bei der Aufrechterhaltung eines Hochleistungs-Chromatographiesystems.
  • Chemisch inert und thermisch stabil bis 380 °C
  • Geeignet für organische und wässrige Lösungsmittel
  • Ideal für Biotechnologie-Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
Organische und wässrige Lösungsmittel
1/Packung
0.31 mm
Thermisch stabil bis zu 380 °C
Methyldeaktivierte Quarzglasschläuche mit 0.31 mm Außendurchmesser x 0.11 mm Innendurchmesser x 2 m Länge
0.11 mm
2 m