Learn More
DEAE-Sephadex A-25 Chlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DEAE-Sephadex A-25 Chloride |
| CAS | 12609-80-2 |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | DEAE-Sephadex A-25 Chloride |