Learn More
Debutylpiperidin Tirofiban, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2S)-2-(butylsulfonylamino)-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid |
| CAS | 149490-60-8 |
| Summenformel | C13 H19 N O5 S |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | Tirofiban Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H19NO5S/c1-2-3-8-20(18,19)14-12(13(16)17)9-10-4-6-11(15)7-5-10/h4-7,12,14-15H,2-3,8-9H2,1H3,(H,16,17)/t12-/m0/s1 |
| SMILES | CCCCS(=O)(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2S)-2-(Butylsulfonylamino)-3-(4-hydroxyphenyl)propansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 301.36 |
| Formelmasse | 301.0984 |