Learn More
Decafluorbenzophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Perfluorobenzophenone was used in the synthesis of fluorinated acridones and acridines. Fluorinated polyetherketones prepared from decafluorobenzophenone. Laser pulse excitation of decafluorobenzophenone (DFB) in acetonitrile yields the triplet 3DFB.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Perfluorobenzophenon wurde bei der Synthese von fluorierten Akridonen und Akridinen verwendet. Fluorierte Polyetherketone, die aus Dekofluorobenzophenon hergestellt wurden. Die Laserpulserregung von Decafluorobenzophenon (DFB.) in Acetonitril liefert das Triplett 3-DFB.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Perfluorobenzophenon wurde bei der Synthese von fluorierten Akridonen und Akridinen verwendet. Fluorierte Polyetherketone, die aus Dekofluorobenzophenon hergestellt wurden. Die Laserpulserregung von Decafluorobenzophenon (DFB.) in Acetonitril liefert das Triplett 3-DFB.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Decafluorobenzophenone |
Schmelzpunkt | 92°C to 94°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2066476 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. Insoluble in water. |
Formelmasse | 362.12 |
Reinheit (%) | 98% |