Learn More
Decahydronaphthalin, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021521
Click to view available options
Menge:
10,000 mL
100 mL
2500 mL
500 mL
91-17-8
C10H18
138.254
MFCD00004130
NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
7044
CHEBI:38853
1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-Decahydronaphthalin
C1CCC2CCCCC2C1
91-17-8
C10H18
138.254
MFCD00004130
NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
7044
CHEBI:38853
1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-Decahydronaphthalin
C1CCC2CCCCC2C1
Decahydronaphthalene is widely used as an industrial solvent for resins and fuel additives. It is a substitute for turpentine in lacquers, shoe polishes and waxes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Decahydronaphthalin wird häufig als industrielles Lösungsmittel für Harze und Kraftstoffadditive verwendet. Es dient als Ersatz für Terpentin in Lacken, Schuhpolituren und Wachsen.
Löslichkeit
Mischbar mit Aceton, Benzol, Äther, Methanol, Anilin, Decalin, Chloroform, Butanol und Ethanol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Luft-, licht- und wärmeempfindlich. Wärme und Licht beschleunigen die Peroxidbildung. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Decahydronaphthalene
Namenshinweis cis + trans
Schmelzpunkt <-45°C
Dichte 0.88
Siedepunkt 189°C to 191°C
Flammpunkt 57°C (134°F)
Geruch Mild
Brechungsindex 1.474
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1147
Beilstein 878165
Merck Index 14,2846
Löslichkeitsinformationen Miscible with acetone,benzene,ether,methanol,aniline,decalin,chloroform,butanol and ethanol. Immiscible with water.
Formelmasse 138.25
Reinheit (%) 98%