Learn More
Decamethyltetrasiloxane, TRC
Artikelnummer. 30132660
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
10 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30132660 10 mL 10 Milliliter
17911845 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132660 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD21245010ML
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-62-8
Summenformel C10 H30 O3 Si4
Molekulargewicht (g/mol) 310.69
Synonym Tetrasiloxane, 1,1,1,3,3,5,5,7,7,7-decamethyl- (ACI), 1,1,1,3,3,5,5,7,7,7-Decamethyltetrasiloxane (ACI), Tetrasiloxane, decamethyl- (6CI, 8CI, 9CI), 1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-bis(trimethylsiloxy)disiloxane, [Dimethyl(trimethylsilyloxy)silyl]oxy-dimethyl-trimethylsilyloxysilane, DC 200 Fluid 1.5, Decamethyltetrasiloxane, Dow Corning OS 30, KF 96L1.5, KF 96L1.5CS, MD 2M, OS 30, OS 30 Fluid, SF 1.5, SH 200-1.5CS, Xiameter PMX 200 Silicone Fluid 1.5CS, Xiameter PMX 200-1.5CS
IUPAC-Name [dimethyl(trimethylsilyloxy)silyl]oxy-dimethyl-trimethylsilyloxysilane
SMILES C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Decamethyltetrasiloxane
Menge 10 mL
InChI-Formel InChI=1S/C10H30O3Si4/c1-14(2,3)11-16(7,8)13-17(9,10)12-15(4,5)6/h1-10H3
Formelmasse 310.1272