Learn More
Decanal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081613
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
112-31-2
C10H20O
156.269
MFCD00007031
KSMVZQYAVGTKIV-UHFFFAOYSA-N
decyl aldehyde, capraldehyde, caprinaldehyde, decanaldehyde, n-decyl aldehyde, capric aldehyde, 1-decanal, n-decanal, n-decaldehyde, 1-decyl aldehyde
8175
CHEBI:31457
Decanal
CCCCCCCCCC=O
112-31-2
C10H20O
156.269
MFCD00007031
KSMVZQYAVGTKIV-UHFFFAOYSA-N
decyl aldehyde, capraldehyde, caprinaldehyde, decanaldehyde, n-decyl aldehyde, capric aldehyde, 1-decanal, n-decanal, n-decaldehyde, 1-decyl aldehyde
8175
CHEBI:31457
Decanal
CCCCCCCCCC=O
Decanal is used in fragrances and flavoring and it is an important component in citrus along with octanal, citral, and sinensal. It is also used in Air Care Products, Laundry and Dishwashing Products, Personal Care Products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Decanal wird in Duft- und Aromastoffen verwendet und ist ein wichtiger Bestandteil von Zitrusgewächsen zusammen mit Octanal, Citral und Sinensal. Verwendung auch in Luftbehandlungsprodukten, Wasch- und Geschirrspülmitteln und Körperpflegeprodukten.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen halten. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Decanal
Schmelzpunkt °C to 5°C
Dichte 0.828
Siedepunkt 207°C to 209°C
Flammpunkt 85°C (185°F)
Prozentgehaltsbereich 96%
Strukturformel CH3(CH2)8CHO
Brechungsindex 1.428
Menge 100 mL
Beilstein 1362530
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 156.27
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssig