Learn More
Decansäure, 99%, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 167270010
Weitere Details : CAS : 334-48-5 Netto-Gewicht : 1.05000kg
Menge 1kg
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10014823
  • 174.00 € / 1 Kilogramm
Auf Lager, versandfertig: 2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
334-48-5
172.268
GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
2969
Decansäure
C10H20O2
MFCD00004441
capric acid, n-decanoic acid, n-capric acid, decylic acid, caprinic acid, decoic acid, n-decylic acid, n-decoic acid, 1-nonanecarboxylic acid, caprynic acid
CHEBI:30813
CCCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Decanoic acid
334-48-5
C10H20O2
MFCD00004441
15, 1760
0.8900g/mL
CCCCCCCCCC(=O)O
172.268
CHEBI:30813
Kristalliner Feststoff
Authentic
0.89
30.0°C to 32.0°C
268.0°C to 270.0°C
150°C
99+%
99%
CH3(CH2)8CO2H
02, II, 309
capric acid, n-decanoic acid, n-capric acid, decylic acid, caprinic acid, decoic acid, n-decylic acid, n-decoic acid, 1-nonanecarboxylic acid, caprynic acid
GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
Decansäure
2969
172.27
99%
Glasflasche
Solubility in water: 0.15g/L (20°C). Other solubilities: soluble in dilute hno3, soluble in ethanol, ether, chloroform, benzene and, carbon disulfide
Weiß
1kg
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate