Learn More
Decansäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10465125
285.34 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100g
500g
1kg
2,5kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
334-48-5
C10H20O2
172.268
MFCD00004441
GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
capric acid, n-decanoic acid, n-capric acid, decylic acid, caprinic acid, decoic acid, n-decylic acid, n-decoic acid, 1-nonanecarboxylic acid, caprynic acid
2969
CHEBI:30813
Decansäure
CCCCCCCCCC(=O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
334-48-5
C10H20O2
172.268
MFCD00004441
GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
capric acid, n-decanoic acid, n-capric acid, decylic acid, caprinic acid, decoic acid, n-decylic acid, n-decoic acid, 1-nonanecarboxylic acid, caprynic acid
2969
CHEBI:30813
Decansäure
CCCCCCCCCC(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Decanoic acid
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 30,0°bis 32,0 °C
Siedepunkt 268,0°bis 270,0 °C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel CH3(CH2)8CO2H
Beilstein 02, II, 309
Merck Index 15, 1760
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:0,15 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: ;löslich in verdünnter HNO3, löslich in Ethanol, Äther, Chloroform, Benzol und, Kohlenstoffdisulfid
Formelmasse 172.27
Reinheit (%) 99%
Dichte 0,8900g/mL
Menge 2,5kg
Flammpunkt 150 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststofftrommel
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Relative Dichte 0,89