missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Decarboxy Fexofenadin, TRC

Artikelnummer. 30351272
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30351272 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30351272 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD22075025MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (1RS)-4-(4-(Hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl)-1-(4-(1-methylethyl)phenyl)butan-1-ol
CAS 185066-37-9
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C31 H39 N O2
Menge 25 mg
Synonym (1RS)-4-[4-(Hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]-1-[4-(1-methylethyl)phenyl]butan-1-ol, Fexofenadine Hydrochloride Imp. C (EP), 1-Piperidinebutanol, 4-(hydroxydiphenylmethyl)-α-[4-(1-methylethyl)phenyl]-, 4-(Hydroxydiphenylmethyl)-α-[4-(1-methylethyl)phenyl]-1-piperidinebutanol
InChI-Formel InChI=1S/C31H39NO2/c1-24(2)25-15-17-26(18-16-25)30(33)14-9-21-32-22-19-29(20-23-32)31(34,27-10-5-3-6-11-27)28-12-7-4-8-13-28/h3-8,10-13,15-18,24,29-30,33-34H,9,14,19-23H2,1-2H3
SMILES CC(C)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC-Name 4-[4-[Hydroxy(diphenyl)methyl]piperidin-1-yl]-1-(4-Propan-2-ylphenyl)butan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 457.65
Formelmasse 457.2981
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.