missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Decitabine, Tocris Bioscience™

DNA methyltransferase inhibitor

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 262450

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13411594

  • 738.52 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 27-06-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Cytosine analog that once incorporated into DNA acts as a suicide substrate for DNA methyltransferase. Inhibits DNA methyltransferase and results in DNA hypomethylation and activation of silent genes. Chemotherapeutic agent; suppresses growth of human tumor cell lines. Demethylates differentiation-related genes; reverses embryonic stem cell differentiation.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

2353-33-5
228.208
decitabine, 5-aza-2'-deoxycytidine, dacogen, 5-azadeoxycytidine, 2'-deoxy-5-azacytidine, azadc, dezocitidine, 5-aza-cdr, 5-aza-dc, dacogen tn
CHEBI:50131
C1C(C(OC1N2C=NC(=NC2=O)N)CO)O
C8H12N4O4
XAUDJQYHKZQPEU-KVQBGUIXSA-N
451668
4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-triazin-2-one

Spezifikation

Decitabine
2353-33-5
decitabine, 5-aza-2'-deoxycytidine, dacogen, 5-azadeoxycytidine, 2'-deoxy-5-azacytidine, azadc, dezocitidine, 5-aza-cdr, 5-aza-dc, dacogen tn
C1C(C(OC1N2C=NC(=NC2=O)N)CO)O
228.208
CHEBI:50131
>99%
50mg
C8H12N4O4
XAUDJQYHKZQPEU-KVQBGUIXSA-N
4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-triazin-2-one
451668
228.21
Videos