Beschreibung
Corning Universelle Aufsatzspitzen für klappbare DeckWorks-Dachträger sind in 10 Ausführungen erhältlich.μL, 200 μL, 300 μL und 1.000 μGröße L. Die 10 μL, 300 μL und 1.000 μL-förmige Spitzen sind verlängert und ermöglichen einen besseren Zugang in Mikrozentrifugenröhrchen (1,5 ml) und Standard-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden (15/50 ml). Robuste 96-Tip-Racks sind für wiederholte Dampfautoklavierzyklen ausgelegt und können wiederverwendet werden, indem das leere graue Tip-Deck entfernt und durch ein neues Nachladedeck mit 96 Tips aus dem DeckWorks-Nachladesystem ersetzt wird. Corning 300 Stück gerackt μDie Pipettenspitzen von L DeckWorks sind für alle gängigen 300er Pipetten geeignet.μL Mehrkanalinstrumente.
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 100 bis 1.000μ L |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Naturfarben |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Universalspitze für aufklappbare DeckWorks Gestelle ermöglicht einfaches Stapeln |
| Format | Klapp-Gestell |
| Spitzenform | Runden |
| Verpackung | Aufklappbares Gestell |
| Produktlinie | DeckWorks |