Learn More
Corning™ DeckWorks™ sterile Spitzenstationen
Entwickelt für Ein- und Mehrkanalpipettenstationen
81.35 € - 317.64 €
Spezifikation
Sterilität | Steril |
---|---|
Farbe | Naturfarben |
Spitzenform | Spitzenstation |
Verpackung | Multipack |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Einkanal-Pipettierstationen, Mehrkanal-Pipettierstationen |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11921861
|
Corning™
4144 |
1 bis 200 μl |
81.35 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11911861
|
Corning™
4143 |
0.1 bis 10 μl |
81.35 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11393665
|
Corning™
4144 |
1 bis 200 μl |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11383665
|
Corning™
4143 |
0.1 bis 10 μl |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Enthält 960 Spitzen in erweiterter Länge für 10 μl und übliche Größen für 200 μl
- Maximiert den Platz auf dem Labortisch und verringert den Kunststoffabfall
- Das Deck mit 5Lagen (2 × 96) hat das Format einer Mikrotiterplatte
- Diese stabile Pipettierplattform passt problemlos in sterile Haubenumgebungen
- Die Deckel lassen sich einseitig aufschnappen (nur 96 Spitzen)
- Zu den Anwendungen gehören Pre- und Post-PCR-Verfahren, Zellkulturen und Assays, die große Spitzenmengen erfordern
Spezifikation
Steril | |
Spitzenstation | |
Einkanal-Pipettierstationen, Mehrkanal-Pipettierstationen | |
DeckWorks™ |
Naturfarben | |
Multipack | |
Ja | |
Polypropylen |