Learn More
Decanol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736091
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffkanister
112-30-1
C10H22O
158.28
MFCD00004747
MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
1-decanol, decyl alcohol, decanol, n-decyl alcohol, n-decanol, capric alcohol, nonylcarbinol, antak, caprinic alcohol, royaltac
8174
CHEBI:28903
Dekan-1-ol
CCCCCCCCCCO
112-30-1
C10H22O
158.28
MFCD00004747
MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
1-decanol, decyl alcohol, decanol, n-decyl alcohol, n-decanol, capric alcohol, nonylcarbinol, antak, caprinic alcohol, royaltac
8174
CHEBI:28903
Dekan-1-ol
CCCCCCCCCCO
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Decyl alcohol
Schmelzpunkt 6°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8290g/mL
Siedepunkt 220°C to 240°C
Flammpunkt 82°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)9OH
Brechungsindex 1.4360 to 1.438
Menge 1 L
Beilstein 01, 425
Merck Index 15, 2858
Relative Dichte 0.829
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,chlorogorm,soluble in alcohol,ether,mineral oil,propylene,insoluble in glycerin water (233°C)
Viskosität 14.1 mPa.s (20°C)
Formelmasse 158.28
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Decyl alcohol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.