Learn More
Decylbeta-D-Glucopyranosid, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043236
188.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
58846-77-8
C16H32O6
320.426
MFCD00063297
JDRSMPFHFNXQRB-IBEHDNSVSA-N
decyl beta-d-glucopyranoside, n-decyl-b-d-glucopyranoside, decyl-beta-d-glucopyranoside, n-decyl-beta-d-glucopyranoside, unii-z17h97ea6y, n-decyl glucoside, decyl beta-d-glucoside, triton x 190, 28-deacetylsendanin, beta-d-glucoside, decyl
62142
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-Decoxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-Triol
CCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
58846-77-8
C16H32O6
320.426
MFCD00063297
JDRSMPFHFNXQRB-IBEHDNSVSA-N
decyl beta-d-glucopyranoside, n-decyl-b-d-glucopyranoside, decyl-beta-d-glucopyranoside, n-decyl-beta-d-glucopyranoside, unii-z17h97ea6y, n-decyl glucoside, decyl beta-d-glucoside, triton x 190, 28-deacetylsendanin, beta-d-glucoside, decyl
62142
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-Decoxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-Triol
CCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Non-ionic detergent used for solubilizing membrane proteins and in the development of sugar-based surfactant solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Nichtionisches Detergenz, das für die Lösungsfindung von Membranproteinen und für die Entwicklung von zuckerbasierten Tensidlösungen verwendet wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Decyl beta-D-glucopyranoside
Farbe Weiß
Menge 1 g
Beilstein 85089
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol
Formelmasse 320.42
Physikalische Form Pulver