Learn More
Decyldecanoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077659
25.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1654-86-0
C20H40O2
312.54
XAKXZZPEUKNHMA-UHFFFAOYSA-N
decanoic acid, decyl ester, decanoic acid decyl ester, unii-b88b7acl5l, b88b7acl5l, n-capric acid n-decyl ester, capryl caprate, acmc-209dsk, decanoic acid, decylester
74247
Decyldecanoat
CCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1654-86-0
C20H40O2
312.54
XAKXZZPEUKNHMA-UHFFFAOYSA-N
decanoic acid, decyl ester, decanoic acid decyl ester, unii-b88b7acl5l, b88b7acl5l, n-capric acid n-decyl ester, capryl caprate, acmc-209dsk, decanoic acid, decylester
74247
Decyldecanoat
CCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Decyl decanoate
Dichte 0.8590g/mL
Siedepunkt 174.0°C (2.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Strukturformel CH3(CH2)8CO2(CH2)9CH3
Menge 25 mL
Relative Dichte 0.859
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 312.54
Reinheit (%) 98%