Learn More
Decylmethanthiosulfonat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Decyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 190852-38-1 |
| Summenformel | C11 H24 O2 S2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Methanesulfonothioic acid, S-decyl ester, Decyl Methanethiosulfonate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H24O2S2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-15(2,12)13/h3-11H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCSS(=O)(=O)C |
| IUPAC-Name | 1-Methylsulfonylsulfanyldecan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 252.44 |
| Formelmasse | 252.1218 |