Learn More
Decyldimethylchlorosilan, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Decyldimethylchlorosilane |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.8660g/mL |
Siedepunkt | 98°C (3.0 hPa) |
Flammpunkt | 137°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589nm) |
Menge | 5 mL |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Decyldimethylchlorosilane, 97%
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.