Learn More
Invitrogen™ Humanes RYBP, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0068
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
DEDEF Synthetisches Peptid, PEP-0068, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 14 Aminosäuren von humanem DEDAF überein. PEP-0068 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 19943 verwendet werden.Spezifikation
23429 | |
gereinigt | |
Human RYBP | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q8N488 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
RYBP | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |