Learn More
Dediaminosulfonyl Hydroxymethyl Famotidin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dediaminosulfonyl Hydroxymethyl Famotidine |
| CAS | 76823-94-4 |
| Summenformel | C9H15N5OS2 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 3-[[[2-[(Aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-propanimidic Acid Methyl Ester, Methyl 3-(((2-((Diaminomethylene)amino)thiazol-4-yl)methyl)thio)propanimidate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H15N5OS2/c1-15-7(10)2-3-16-4-6-5-17-9(13-6)14-8(11)12/h5,10H,2-4H2,1H3,(H4,11,12,13,14) |
| SMILES | COC(=N)CCSCc1csc(N=C(N)N)n1 |
| IUPAC-Name | Methyl-3-[[2-(Diaminomethylidenamino)-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfanyl]propanimidat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 273.37 |
| Formelmasse | 273.0718 |