Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ 7000 Spezialplattformen mit Klammern
Das MaxQ 7000 von Thermo Scientific verfügt über ein eigenes Spezialplattform mit vorinstallierten Klammern, um das Fassungsvermögen zu maximieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 3540-4
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10013123
  • 613.00 € / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 04-10-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das MaxQ 7000 von Thermo Scientific verfügt über ein eigenes Spezialplattform mit vorinstallierten Klammern, um das Fassungsvermögen zu maximieren.
Dank außergewöhnlicher Innovationen sowie ihrer äußerst hohen Zuverlässigkeit und Genauigkeit sind MaxQ 7000 Schüttler, Plattformen und Zubehör von Thermo Scientific die optimale Wahl für Ihr Labor.
Klammern sind für eine optimale Nutzung bereits auf der Plattform angebracht.
Erfordert:
Universalplattform und Klammern oder Spezialplattform mit vorinstallierten Klammern
Spezifikation
Spezifikation
16
11 x 13 in.
11 in.
279,4 mm
Mikroglobulin 2- Beta- Ab-1
MaxQ™ 7000 Shaker
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
MaxQ 7000
13 in.
330,2 mm
Shaker Platform with Clamps