missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Spezialplattform mit Klammern für MaxQ™ 8000 Schüttler, 2 l-Erlenmeyerkolben, 29.5 x 18 in.

Die speziellen Thermo Scientific™ Maxq™ 8000 Schüttlerplattformen mit Halteklammern gewährleisten maximale Gefäßkapazität und erleichtern Ihre Arbeit mit einer einzigen Gefäßgröße wie z. B. Kolben.

Marke:  Thermo Scientific™ 238073

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10013982

  • 1370.00 € / 1 Stück


Verfügbar ab
22-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Klammern sind für eine optimale Nutzung bereits auf der Plattform angebracht
Spezifikation

Spezifikation

12
45.7 cm
Schüttlerplattform mit Klammern
75 cm
2 Liter-Erlenmeyerkolben
MaxQ™ 8000 Schüttler
Videos
Dokumentation