Learn More
Thermo Scientific™ Spezialtablare für MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000 Schüttler
Artikelnummer. 10727831 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
60 x 10 ml-Erlenmeyerkolben
Tablett
Produkttyp:
Ablageplattform für Versorgungsanlagen
Erlenmeyerkolben
Mehrzweckablage für Schüttlerplattform
Verstellbare Gefäßplattform
Abmessungen (L x B):
11 x 13 in. (28 x 33 cm)
18 x 18 in. (45,7 x 45,7 cm)
Zur Verwendung mit (Geräte):
MaxQ™ 2000, 2506, 2508 Schüttler
MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000, und 6000 Schüttler
MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4450 Schüttler
MaxQ™ 4000 und 6000 Schüttler
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Produkttyp Abmessungen (L x B) Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10727831 60 x 10 ml-Erlenmeyerkolben Erlenmeyerkolben 11 x 13 in. (28 x 33 cm) MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4450 Schüttler 1 Stück
10487893 Tablett Mehrzweckablage für Schüttlerplattform 11 x 13 in. (28 x 33 cm) MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4450 Schüttler 1 Stück
12796688 - Verstellbare Gefäßplattform 11 x 13 in. (28 x 33 cm) MaxQ™ 2000, 2506, 2508 Schüttler 1 Stück
10783504 - Ablageplattform für Versorgungsanlagen 18 x 18 in. (45,7 x 45,7 cm) MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000, und 6000 Schüttler 1 Stück
10134333 - Verstellbare Gefäßplattform 18 x 18 in. (45,7 x 45,7 cm) MaxQ™ 4000 und 6000 Schüttler 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10727831 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 0001643000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wählen Sie das für Ihre Anwendungen passende Thermo Scientific™ MaxQ™ Spezialtablar, das genau auf Ihr Gerät abgestimmt und bereits mit vorinstallierten Klammern ausgestattet ist, um eine maximale Kapazität zu gewährleisten.
Wählen Sie die beste Option für Ihr Labor mit den Thermo Scientific™ Dedicated Plattformen für MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000 Schüttler. MaxQ Spezialtablare sind genau auf das entsprechende Gerät abgestimmt und bereits mit vorinstallierten Klammern ausgestattet, um eine maximale Kapazität zu gewährleisten. MaxQ Schüttler, Tablare und Zubehör sind äußerst zuverlässig, anwenderfreundlich und flexibel.
Klammern sind für eine optimale Nutzung bereits auf der Plattform angebracht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 60 x 10 ml-Erlenmeyerkolben
Produkttyp Erlenmeyerkolben
Zertifizierung/Konformität Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Abmessungen (L x B) 11 x 13 in. (28 x 33 cm)
Länge (angloamerikanisch) Plattform 11 in.
Länge (metrisch) Plattform 28 cm
Breite (angloamerikanisch) Plattform 13 in.
Breite (metrisch) Plattform 33 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4450 Schüttler
Anzahl Positionen 60