Learn More
Thermo Scientific™ Spezialtablare für MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000 Schüttler
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Wählen Sie die beste Option für Ihr Labor mit den Thermo Scientific™ Dedicated Plattformen für MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000 Schüttler. MaxQ Spezialtablare sind genau auf das entsprechende Gerät abgestimmt und bereits mit vorinstallierten Klammern ausgestattet, um eine maximale Kapazität zu gewährleisten. MaxQ Schüttler, Tablare und Zubehör sind äußerst zuverlässig, anwenderfreundlich und flexibel.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Verstellbare Gefäßplattform |
| Zertifizierung/Konformität | Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) |
| Abmessungen (L x B) | 11 x 13 in. (28 x 33 cm) |
| Länge (angloamerikanisch) Plattform | 11 in. |
| Länge (metrisch) Plattform | 28 cm |
| Breite (angloamerikanisch) Plattform | 13 in. |
| Breite (metrisch) Plattform | 33 cm |
| Beschreibung | Verstellbare Gefäßplattform |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MaxQ™ 2000, 2506, 2508 Schüttler |